Merck
BDPH9BCCD030
Bide Pharmatech
4-(Diphenylamino)benzonitrile
Synonim(y):
4-(diphenylamino)benzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.33
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD030 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C19H14N2/c20-15-16-11-13-19(14-12-16)21(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-14H
Inchi Key
FWPDVKDTOHKZQS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)