Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCD0FE

Bide Pharmatech

2-Chloro-4-phenylquinazoline

Synonim(y):

2-chloro-4-phenylquinazoline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H9N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD0FE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H9ClN2/c15-14-16-12-9-5-4-8-11(12)13(17-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H

Inchi Key

SFKMVPQJJGJCMI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów