Merck
BDPH9BCCD2BD
Bide Pharmatech
3-Bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Synonim(y):
3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4N2Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD2BD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-6-4-10-7-3-5(9)1-2-11(6)7/h1-4H
Inchi Key
JIWHAZGZFYOGCD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)