Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCD2D0

Bide Pharmatech

2,5-Dichloro-3-methylpyridine

Synonim(y):

2,5-dichloro-3-methylpyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H5N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD2D0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H5Cl2N/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3

Inchi Key

HZOPYQZRWCJGDT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów