Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCD2E4

Bide Pharmatech

2,5-Dichlorobenzyl cyanide

Synonim(y):

(2,5-dichlorophenyl)acetonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD2E4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5Cl2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3H2

Inchi Key

RLUBZPCKOYSHNQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to pale-yellow powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów