Merck
BDPH9BCCD58D
Bide Pharmatech
21-Hydroxyhenicosanoic acid
Synonim(y):
21-hydroxyhenicosanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H42O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.56
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD58D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C21H42O3/c22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(23)24/h22H,1-20H2,(H,23,24)
Inchi Key
NENJNFMRWQAPAC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)