Merck
BDPH9BCCD64B
Bide Pharmatech
1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
Synonim(y):
1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H13N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD64B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Inchi Key
CTOQBSUYGFNMJX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)