Merck
BDPH9BCCD69A
Bide Pharmatech
4-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Synonim(y):
4-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD69A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-8-7-11-12-10(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
LANBPXHLIUYXOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)