Merck
BDPH9BCCD786
Bide Pharmatech
2-Chloropyridine-4-sulfonamide
Synonim(y):
2-chloro-4-pyridinesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5O2N2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD786 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2S/c6-5-3-4(1-2-8-5)11(7,9)10/h1-3H,(H2,7,9,10)
Inchi Key
HMULZMJXHFXUDR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)