Merck
BDPH9BCCD85E
Bide Pharmatech
2,2',2''-((1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)tris(benzene-4,1-diyl))triacetonitrile
Synonim(y):
2,2',2''-((1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)tris(benzene-4,1-diyl))triacetonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCCD85E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C27H18N6/c28-16-13-19-1-7-22(8-2-19)25-31-26(23-9-3-20(4-10-23)14-17-29)33-27(32-25)24-11-5-21(6-12-24)15-18-30/h1-12H,13-15H2
Inchi Key
ALRBWHMTWJUENO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)