Merck
BDPH9BCCD92D
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyldimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
Synonim(y):
3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2-propyn-1-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H18O1Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.33
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H18OSi/c1-9(2,3)11(4,5)8-6-7-10/h10H,7H2,1-5H3
Inchi Key
BSFBEXRZAZEBTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)