Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCDB9D

Bide Pharmatech

2,4-Dibromoquinoline

Synonim(y):

2,4-dibromoquinoline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H5N1Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.95
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDB9D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H5Br2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H

Inchi Key

CYRONKIISXPXER-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Danger

pictograms

CorrosionSkull and crossbones


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów