Merck
BDPH9BCCDBD2
Bide Pharmatech
1-(m-Tolyl)urea
Synonim(y):
N-(3-methylphenyl)urea
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDBD2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)
Inchi Key
UVQVMNIYFXZXCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)