Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCDCC0

Bide Pharmatech

1-Phenyl-2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-oic acid

Synonim(y):

1-phenyl-2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-oic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.34
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDCC0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H22O6/c16-15(17)13-21-11-9-19-7-6-18-8-10-20-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-5H,6-13H2,(H,16,17)

Inchi Key

JCZIBYBWHNNMDZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów