Merck
BDPH9BCCDCEC
Bide Pharmatech
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane
Synonim(y):
trimethyl(4-vinylphenyl)silane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H16Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.33
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDCEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H16Si/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Inchi Key
OXHSYXPNALRSME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)