Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCDCF5

Bide Pharmatech

2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-methoxyacetic acid

Synonim(y):

{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}(methoxy)acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H17O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.34
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDCF5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C18H17NO5/c1-23-16(17(20)21)19-18(22)24-10-15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-9,15-16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)

Inchi Key

AMDUDUCMSBVPRB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów