Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCDDAC

Bide Pharmatech

2,3-Dimethyl-1H-pyrrole

Synonim(y):

2,3-dimethyl-1H-pyrrole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCDDAC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H9N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDDAC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H9N/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4,7H,1-2H3

Inchi Key

OUYLXVQKVBXUGW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów