Merck
BDPH9BCCDDFA
Bide Pharmatech
Methyl 2-acetamidopropanoate
Synonim(y):
methyl 2-(acetylamino)propanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDDFA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h4H,1-3H3,(H,7,8)
Inchi Key
FQGVVDYNRHNTCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)