Merck
BDPH9BCCDF2F
Bide Pharmatech
alpha-Pinene Oxide
Synonim(y):
2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.0~2,4~]octane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H16O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDF2F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Inchi Key
NQFUSWIGRKFAHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Almost colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)