Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCCDF4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCCDF4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C25H20N2O2/c26-21-13-15(9-11-23(21)28)25(16-10-12-24(29)22(27)14-16)19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)25/h1-14,28-29H,26-27H2
Inchi Key
NLGOBIIKXFNGQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to green to brown or gray powder to crystal
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
