Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCDFBB

Bide Pharmatech

2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine

Synonim(y):

2-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H25O2N4B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDFBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H25BN4O2/c1-14(2)15(3,4)22-16(21-14)12-10-17-13(18-11-12)20-8-6-19(5)7-9-20/h10-11H,6-9H2,1-5H3

Inchi Key

LGIDGOSYDQTQDO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów