Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCDFEC

Bide Pharmatech

1-Butyl-3-phenylthiourea

Synonim(y):

N-butyl-N'-phenylthiourea

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H16N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.33
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDFEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H16N2S/c1-2-3-9-12-11(14)13-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3,(H2,12,13,14)

Inchi Key

MXLMUGKRDLWVJZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów