Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCE22C

Bide Pharmatech

Methyl 3-(4-aminophenyl)propanoate

Synonim(y):

methyl 3-(4-aminophenyl)propanoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE22C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6H,4,7,11H2,1H3

Inchi Key

LXHNQRGWWMORLQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów