Produkt BDPH9BCCE2A1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H29NO2.ClH/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(16)17;/h1-13,15H2,(H,16,17);1H
Inchi Key
GTNHAPDEGLRXDQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
