Merck
BDPH9BCCE2DA
Bide Pharmatech
2-(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Synonim(y):
(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE2DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c12-9(13)6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)14/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
Inchi Key
FPVHLXPCDHFPPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)