Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCE3BB

Bide Pharmatech

Ethyl 2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yloxy)acetate

Synonim(y):

ethyl (1,3-benzodioxol-5-yloxy)acetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCE3BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE3BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C11H12O5/c1-2-13-11(12)6-14-8-3-4-9-10(5-8)16-7-15-9/h3-5H,2,6-7H2,1H3

Inchi Key

NCFWMXNFMBSDKS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów