Merck
BDPH9BCCE458
Bide Pharmatech
3-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Synonim(y):
3-(difluoromethyl)aniline hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8N1Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE458 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7F2N.ClH/c8-7(9)5-2-1-3-6(10)4-5;/h1-4,7H,10H2;1H
Inchi Key
OLXFMDJJSLZYLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)