Merck
BDPH9BCCE4BC
Bide Pharmatech
tert-Butyl n-(5-iodo-2-methoxyphenyl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl (5-iodo-2-methoxyphenyl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O3N1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE4BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H16INO3/c1-12(2,3)17-11(15)14-9-7-8(13)5-6-10(9)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
Inchi Key
CVJUVOXGHFZGCL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)