Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCE596

Bide Pharmatech

Benzyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate

Synonim(y):

benzyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCE596 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C19H26O4N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE596 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C19H26BNO4/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)16-10-12-21(13-11-16)17(22)23-14-15-8-6-5-7-9-15/h5-10H,11-14H2,1-4H3

Inchi Key

QDSFHRPYZPQWEJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow to brown powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów