Merck
BDPH9BCCE69E
Bide Pharmatech
3-(3-Bromophenoxy)propanoic acid
Synonim(y):
3-(3-bromophenoxy)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE69E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c10-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Inchi Key
XXAKGQROEOIMKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)