Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCE6BD

Bide Pharmatech

5-Bromo-6-fluoroindoline

Synonim(y):

5-bromo-6-fluoroindoline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE6BD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H7BrFN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)4-7(6)10/h3-4,11H,1-2H2

Inchi Key

VPAXVAXDAQLWIH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów