Merck
BDPH9BCCE7CD
Bide Pharmatech
(2,5-Di-tert-butyl-1,4-phenylene)diboronic acid
Synonim(y):
(2,5-di-tert-butyl-1,4-phenylene)diboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCCE7CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H24B2O4/c1-13(2,3)9-7-12(16(19)20)10(14(4,5)6)8-11(9)15(17)18/h7-8,17-20H,1-6H3
Inchi Key
ISOLKZWONIDBHI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)