Merck
BDPH9BCCE7FB
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-(methylthio)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Synonim(y):
6-bromo-2-(methylsulfanyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O1N3Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE7FB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6BrN3OS/c1-14-8-10-3-4-2-5(9)7(13)11-6(4)12-8/h2-3H,1H3,(H,10,11,12,13)
Inchi Key
FEDCSLRPQNWUHW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)