Merck
BDPH9BCCE86E
Bide Pharmatech
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Synonim(y):
4,5-difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O1N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE86E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-4(3-10)7(11)2-6(5)9/h1-2,11H
Inchi Key
ROLMZTIHUMKEAI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)