Merck
BDPH9BCCE95D
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-aminopiperidin-1-yl)nicotinate
Synonim(y):
methyl 2-(4-aminopiperidin-1-yl)nicotinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H17O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE95D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-17-12(16)10-3-2-6-14-11(10)15-7-4-9(13)5-8-15/h2-3,6,9H,4-5,7-8,13H2,1H3
Inchi Key
DCIGJNGAFKSMDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)