Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCEAA0

Bide Pharmatech

2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan-7-one

Synonim(y):

2-oxa-6-azaspiro[3.4]octan-7-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEAA0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H9NO2/c8-5-1-6(2-7-5)3-9-4-6/h1-4H2,(H,7,8)

Inchi Key

XOEBLSZYSCOXCH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów