Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCEAF0

Bide Pharmatech

(3-Bromo-2-((3-chlorobenzyl)oxy)-5-methylphenyl)boronic acid

Synonim(y):

3-bromo-2-[(3-chlorobenzyl)oxy]-5-methylphenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H13O3Cl1Br1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEAF0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H13BBrClO3/c1-9-5-12(15(18)19)14(13(16)6-9)20-8-10-3-2-4-11(17)7-10/h2-7,18-19H,8H2,1H3

Inchi Key

GKYZLQGDWVHPPQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów