Merck
BDPH9BCCEB3A
Bide Pharmatech
5-Bromo-1,3-dichloro-2-iodobenzene
Synonim(y):
5-bromo-1,3-dichloro-2-iodobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H2Cl2Br1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.8
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEB3A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2I/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
Inchi Key
ZKNRQIMIXPBAGW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)