Merck
BDPH9BCCEB41
Bide Pharmatech
3-(2,4-Dioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluorobenzoic acid
Synonim(y):
3-(2,4-dioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluorobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H9O4N2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEB41 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H9FN2O4/c12-7-2-1-6(10(16)17)5-8(7)14-4-3-9(15)13-11(14)18/h1-2,5H,3-4H2,(H,16,17)(H,13,15,18)
Inchi Key
ZUHOMCKBEQHAJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)