Merck
BDPH9BCCEBB3
Bide Pharmatech
7-Methoxybenzofuran
Synonim(y):
1-benzofuran-7-yl methyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEBB3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8O2/c1-10-8-4-2-3-7-5-6-11-9(7)8/h2-6H,1H3
Inchi Key
QPLLPLLBBSWRTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light yellow liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)