Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCEBCB

Bide Pharmatech

1,3,5-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene

Synonim(y):

1,3,5-trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCEBCB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H2F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEBCB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H2F6/c8-3-1-4(9)6(5(10)2-3)7(11,12)13/h1-2H

Inchi Key

SGPXFVDJRSZIPK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Danger

pictograms

FlameExclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów