Merck
BDPH9BCCEBD2
Bide Pharmatech
Methyl 2-bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Synonim(y):
methyl 2-bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.97
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEBD2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-10)8(7)11/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
LSMBKCOPARGGCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)