Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCEBE1

Bide Pharmatech

N-(Furan-2-ylmethyl)-N-methylprop-2-en-1-amine

Synonim(y):

N-(furan-2-ylmethyl)-N-methylprop-2-en-1-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H13O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEBE1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H13NO/c1-3-6-10(2)8-9-5-4-7-11-9/h3-5,7H,1,6,8H2,2H3

Inchi Key

SWCNKXHWOFFXIP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów