Merck
BDPH9BCCEC41
Bide Pharmatech
Dimethyl 4-methylisophthalate
Synonim(y):
dimethyl 4-methylisophthalate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEC41 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-7-4-5-8(10(12)14-2)6-9(7)11(13)15-3/h4-6H,1-3H3
Inchi Key
MTDRWWFCMSDTBL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
94%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)