Merck
BDPH9BCCECB2
Bide Pharmatech
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-methoxyethoxy)propane
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyethoxy)propane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O2F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCCECB2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8F6O2/c1-13-2-3-14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h4H,2-3H2,1H3
Inchi Key
PONHYHOAPDDBLR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)