Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCECE2

Bide Pharmatech

Methyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate

Synonim(y):

methyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCECE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7O2N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCCECE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-4-7(10)8-11-2-3-12(8)5-6/h2-5H,1H3

Inchi Key

VTHOGJZDIFHAIX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow to Beige Powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów