Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCECFA

Bide Pharmatech

(2-Phenoxybenzyl)hydrazine hydrochloride

Synonim(y):

(2-phenoxybenzyl)hydrazine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H15O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.73
MDL number:
Produkt BDPH9BCCECFA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H14N2O.ClH/c14-15-10-11-6-4-5-9-13(11)16-12-7-2-1-3-8-12;/h1-9,15H,10,14H2;1H

Inchi Key

CPTIWJGMRHQFRX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów