Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCEDAE

Bide Pharmatech

5-(Chloromethyl)-4-methyloxazole hydrochloride

Synonim(y):

5-(chloromethyl)-4-methyloxazole hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H7O1N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEDAE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H6ClNO.ClH/c1-4-5(2-6)8-3-7-4;/h3H,2H2,1H3;1H

Inchi Key

PSSIWYWDCIYIJN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów