Merck
BDPH9BCCEDEF
Bide Pharmatech
3,3'-Dimethyl-2,2'-bithiophene
Synonim(y):
3,3'-dimethyl-2,2'-bithiophene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEDEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10S2/c1-7-3-5-11-9(7)10-8(2)4-6-12-10/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
JZAXSONNGUOWCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)