Przejdź do
BDPH9BCCEE0F
Bide Pharmatech
4-(2-Chloroethyl)thiazole
Synonim(y):
4-(2-chloroethyl)-1,3-thiazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.63
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-2-1-5-3-8-4-7-5/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
SJKXFYXCQCXHIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Chloroethyl)thiazole
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)